Tisk…
D-(+)-Altrose 99%
Dodavatel: Thermo Scientific
ACRO258021000EA 8530 CZK
ACRO258021000
D-(+)-Altrose 99%
D-(+)-Altrose
Vzorec: C₆H₁₂O₆
Bod tání: 106…108 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00075620
CAS číslo: 1990-29-0
EINECS: 217-870-4
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Solubility (10 % in water) Clear colorless
HPLC ≥98.5 %
Specific optical rotation +27° to +33° (20°C, 589 nm) (c=2, water)