D-(-)-Lyxose mixture of anomers 99+%
Dodavatel: Thermo Scientific
ACRO205230250EA
9050
CZK
ACRO205230250
ACRO205230050
D-(-)-Lyxose mixture of anomers 99+%
D-(-)-Lyxose
Vzorec:
C₅H₁₀O₅ MW: 150,13 g/mol Bod tání: 108…112 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00064362 CAS číslo: 1114-34-7 EINECS: 214-212-8 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | White to light yellow Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥99.0 % (ELSD) |
Specific optical rotation | -13° to -15° (20°C, 589 nm) (c=2, H2O) |