D-(-)-Lyxose ≥99%
Dodavatel: Thermo Scientific
A17007.06EA
2310
CZK
A17007.06
A17007.14
A17007.03
ABCRA17007.0025
ABCRAV17007.0025
D-(-)-Lyxose ≥99%
D-(-)-Lyxose
Vzorec:
C₅H₁₀O₅ MW: 150,13 Bod tání: 109…115 °C Hustota: 1,545 Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00064362 CAS číslo: 1114-34-7 EINECS: 214-212-8 |