L(+)-Lyxose
MOLEM26791145EA
0
CZK
MOLEM26791145
L(+)-Lyxose
L(+)-Lyxose
Vzorec:
C₅H₁₀O₅ MW: 150,13 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00064111 CAS číslo: 1949-78-6 EINECS: 217-763-2 |