Tisk…
5-Amino-4-cyano-1-phenyl-1H-pyrazole, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL389595-1GEA 1130 CZK
SIAL389595-1G
5-Amino-4-cyano-1-phenyl-1H-pyrazole, Sigma-Aldrich®
5-Amino-4-cyano-1-phenyl-1H-pyrazole
Vzorec: C₁₀H₈N₄
MW: 184,20 g/mol
MDL Number: MFCD00020730
CAS číslo: 5334-43-0
EINECS: 226-253-9
UN: 3276
ADR: 6.1,III