Ethyl isocyanatoacetate ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Nebezpečí
|
L10609.14EA
6900
CZK
L10609.14
L10609.03
L10609.06
Ethyl isocyanatoacetate ≥98%
Ethyl isocyanatoacetate
Vzorec:
C₅H₇NO₃ MW: 129,12 g/mol Bod varu: 66…68 °C (11 mmHg) Hustota: 1,151 Bod vzplanutí: 72 °C (161 °F) |
MDL Number:
MFCD00002040 CAS číslo: 2949-22-6 EINECS: 220-967-4 UN: 2206 ADR: 6.1,II |