5-Amino-3-methyl-1-phenyl-1H-pyrazole, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL541001-5GEA
1560
CZK
SIAL541001-5G
SIAL541001-25G
5-Amino-3-methyl-1-phenyl-1H-pyrazole, Sigma-Aldrich®
5-Amino-3-methyl-1-phenyl-1H-pyrazole
Vzorec:
C₁₀H₁₁N₃ MW: 173,21 g/mol |
MDL Number:
MFCD00020727 CAS číslo: 1131-18-6 EINECS: 214-463-3 |