Tisk…
3,5-Dichloro-2-hydroxybenzenesulphonyl chloride ≥97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
L12147.09EA 1650 CZK
L12147.09
3,5-Dichloro-2-hydroxybenzenesulphonyl chloride ≥97%
3,5-Dichloro-2-hydroxybenzenesulphonyl chloride
Vzorec: C₆H₃Cl₃O₃S
MW: 261,51
Bod tání: 78…80 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007432
CAS číslo: 23378-88-3
EINECS: 245-619-9
UN: 3261
ADR: 8,III