3,5-Dichloro-2-hydroxybenzenesulphonyl chloride, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL146110-25GEA
0
CZK
SIAL146110-25G
3,5-Dichloro-2-hydroxybenzenesulphonyl chloride, Sigma-Aldrich®
3,5-Dichloro-2-hydroxybenzenesulphonyl chloride
Vzorec:
C₆H₃Cl₃O₃S MW: 261,51 |
MDL Number:
MFCD00007432 CAS číslo: 23378-88-3 EINECS: 245-619-9 UN: 3261 ADR: 8,I |