Tisk…
3,5-Dichloro-4-hydroxybenzenesulphonyl chloride ≥97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
L20174.06EA 6570 CZK
L20174.06 L20174.03
3,5-Dichloro-4-hydroxybenzenesulphonyl chloride ≥97%
3,5-Dichloro-4-hydroxybenzenesulphonyl chloride
Vzorec: C₆H₃Cl₃O₃S
MW: 261,51 g/mol
Bod tání: 118…119 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00171551
CAS číslo: 13432-81-0
EINECS: 000-000-0
UN: 3261
ADR: 8,II