Tisk…
5-(Trifluoromethoxy)salicylaldehyde ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
L17136.MDEA 1620 CZK
L17136.MD L17136.03
5-(Trifluoromethoxy)salicylaldehyde ≥98%
5-(Trifluoromethoxy)salicylaldehyde
Vzorec: C₈H₅F₃O₃
MW: 206,12 g/mol
Bod varu: 82 °C (60 mmHg)
Bod tání: 31…33 °C
Bod vzplanutí: >110 °C (230 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00075249
CAS číslo: 93249-62-8
EINECS: 000-000-0