2-Hydroxy-5-methylisophthalaldehyde, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL393851-1GEA
0
CZK
SIAL393851-1G
2-Hydroxy-5-methylisophthalaldehyde, Sigma-Aldrich®
2-Hydroxy-5-methylisophthalaldehyde
Vzorec:
C₉H₈O₃ MW: 164,1600 g/mol |
MDL Number:
MFCD00016596 CAS číslo: 7310-95-4 EINECS: 230-768-4 |