Tisk…
5-tert-Butyl-2-hydroxyisophthalaldehyde, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL554154-5GEA 9090 CZK
SIAL554154-5G SIAL554154-1G
5-tert-Butyl-2-hydroxyisophthalaldehyde, Sigma-Aldrich®
5-tert-Butyl-2-hydroxyisophthalaldehyde
Vzorec: C₁₂H₁₄O₃
MW: 206,2400 g/mol
MDL Number: MFCD01567135
CAS číslo: 84501-28-0