Tisk…
Isobornyl acetate
Dodavatel: EHRENSTORFER GMBH
EHERC14385000EA 1560 CZK
EHERC14385000
Isobornyl acetate
Isobornyl acetate
Vzorec: C₁₂H₂₀O₂
MW: 196,29 g/mol
MDL Number: MFCD00135943
CAS číslo: 125-12-2
EINECS: 204-727-6