Tisk…
Isobornyl acetate for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.14998.0250EA 1810 CZK
8.14998.0250 8.14998.9999
Isobornyl acetate for synthesis, Sigma-Aldrich®
Isobornyl acetate
Vzorec: C₁₂H₂₀O₂
MW: 196,29 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00135943
CAS číslo: 125-12-2
EINECS: 204-727-6
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Solubility 0.16 g/l (20 °C)
Molar Mass 196.29 g/mol
Boiling Point 215 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.13 hPa (20 °C)
Flash Point 88 °C
Density 0.98 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 430 °C DIN 51794