Tisk…
Tetrakis(trimethylsiloxy)silane, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL454516-5MLEA 1880 CZK
SIAL454516-5ML
Tetrakis(trimethylsiloxy)silane, Sigma-Aldrich®
Tetrakis(trimethylsiloxy)silane
Vzorec: C₁₂H₃₆O₄Si₅
MW: 384,85 g/mol
MDL Number: MFCD00051587
CAS číslo: 3555-47-3
EINECS: 222-613-4