Tisk…
(7-Azabenzotriazol-1-yloxy)tris(dimethylamino)phosphonium hexafluorophosphate (AOP) ) ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
H26609.06EA 7310 CZK
H26609.06
(7-Azabenzotriazol-1-yloxy)tris(dimethylamino)phosphonium hexafluorophosphate (AOP) ) ≥98%
(7-Azabenzotriazol-1-yloxy)tris(dimethylamino)phosphonium hexafluorophosphate (AOP) )
Vzorec: C₁₂H₂₂F₆N₆OP₂
MW: 443,27 g/mol
Bod tání: ∼ 180 °C (rozkl.)
MDL Number: MFCD09263289
CAS číslo: 156311-85-2
EINECS: None