Tisk…
(Benzotriazol-1-yloxy)tris(dimethylamino)phosphonium hexafluorophosphate (BOP) 98+%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
ACRO209800250EA 11260 CZK
ACRO209800250 ACRO209800010 ACRO209800050
(Benzotriazol-1-yloxy)tris(dimethylamino)phosphonium hexafluorophosphate (BOP) 98+%
(Benzotriazol-1-yloxy)tris(dimethylamino)phosphonium hexafluorophosphate (BOP)
Vzorec: C₁₂H₂₂F₆N₆OP₂
MW: 442,28 g/mol
Bod tání: 136…140 °C (rozkl.)
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00011948
CAS číslo: 56602-33-6
EINECS: 260-279-1
UN: 1325
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 136 to 140 °C
HPLC ≥98.0 %