Tisk…
3-Amino-5-bromo-2-methoxypyridine 96%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
H54299.03EA 8720 CZK
H54299.03 H54299.06 H54299.MD
3-Amino-5-bromo-2-methoxypyridine 96%
3-Amino-5-bromo-2-methoxypyridine
Vzorec: C₆H₇BrN₂O
MW: 203,04
Bod tání: 53…55 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07368887
CAS číslo: 884495-39-0