Tisk…
4-Fluorphenylmagnesium bromide 0.8 mol/l in THF, AcroSeal™
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
377238000.EA 10050 CZK
377238000. 377231000.
4-Fluorphenylmagnesium bromide 0.8 mol/l in THF, AcroSeal™
4-Fluorphenylmagnesium bromide
Vzorec: C₆H₄BrFMg
Bod tání: 5 °C
Hustota: 1,01 g/cm³
Bod vzplanutí: –21 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009667
CAS číslo: 352-13-6
UN: 3399
ADR: 4.3,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear to hazy yellow to dark brown Solution (May develop some turbidity or precipitate)
Titration Grignard 14 to 17 %