Tisk…
1,2-Vinylenebis(triphenylphosphonium bromide) monohydrate ≥98%
Varování
L00956.09EA 1220 CZK
L00956.09
1,2-Vinylenebis(triphenylphosphonium bromide) monohydrate ≥98%
1,2-Vinylenebis(triphenylphosphonium bromide) monohydrate
Vzorec: C₃₈H₃₂Br₂P₂·1H₂O
MW: 728,45 g/mol (710,44 anhy)
Bod tání: ∼ 236…250 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00040548
CAS číslo: 54770-27-3
EINECS: 259-334-2