(1-Ethoxycarbonylethylidene)triphenylphosphorane ≥97%
Dodavatel: Thermo Scientific
A15619.30EA
40290
CZK
A15619.30
A15619.09
A15619.18
A15619.14
(1-Ethoxycarbonylethylidene)triphenylphosphorane ≥97%
(1-Ethoxycarbonylethylidene)triphenylphosphorane
Vzorec:
C₂₃H₂₃O₂P MW: 362,41 Bod tání: 154…160 °C |
MDL Number:
MFCD00009160 CAS číslo: 5717-37-3 EINECS: 227-215-4 |