Ethyl dibromofluoroacetate ≥97%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Nebezpečí
|
L16491.14EA
7140
CZK
L16491.14
L16491.06
Ethyl dibromofluoroacetate ≥97%
Ethyl dibromofluoroacetate
Vzorec:
C₄H₅Br₂FO₂ MW: 263,89 g/mol Bod varu: 82 °C (33 mmHg) Hustota: 1,894 Bod vzplanutí: >110 °C (230 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00042068 CAS číslo: 565-53-7 ADR: 8,III |