Tisk…
2'-Methoxyacetanilide, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL485063-100GEA 0 CZK
SIAL485063-100G
2'-Methoxyacetanilide, Sigma-Aldrich®
2'-Methoxyacetanilide
Vzorec: C₉H₁₁NO₂
MW: 165,1891 g/mol
MDL Number: MFCD00026117
CAS číslo: 93-26-5
EINECS: 202-233-5