5-Hexenyl acetate ≥97%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
H53445.22EA
13010
CZK
H53445.22
H53445.06
H53445.14
5-Hexenyl acetate ≥97%
5-Hexenyl acetate
Vzorec:
C₈H₁₄O₂ MW: 142,20 g/mol Bod varu: 173…174 °C Hustota: 0,883 Bod vzplanutí: 60 °C (142 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00060856 CAS číslo: 5048-26-0 ADR: 3,III |