Tisk…
Diethylphenylphosphine ≥97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
ABCRAV10928.0005EA 0 CZK
ABCRAV10928.0005 10180.14
Diethylphenylphosphine ≥97%
Diethylphenylphosphine
Vzorec: C₁₀H₁₅P
MW: 166,21
Bod varu: 220 °C
Hustota: 0,954
Bod vzplanutí: 66 °C (150 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00015172
CAS číslo: 1605-53-4
EINECS: 216-516-6
UN: 3278
ADR: 6.1,III