Tisk…
4-Nitro-3-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride ≥97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
L19721.03EA 1510 CZK
L19721.03 L19721.06
4-Nitro-3-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride ≥97%
4-Nitro-3-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride
Vzorec: C₇H₃ClF₃NO₄S
MW: 289,62 g/mol
Bod tání: 63…65 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03094387
CAS číslo: 39234-83-8
EINECS: 000-000-0
ADR: 8,II