Tisk…
5-Bromo-2,4-dimethoxybenzaldehyde, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL292516-5GEA 0 CZK
SIAL292516-5G
5-Bromo-2,4-dimethoxybenzaldehyde, Sigma-Aldrich®
5-Bromo-2,4-dimethoxybenzaldehyde
Vzorec: C₉H₉BrO₃
MDL Number: MFCD00010863
CAS číslo: 130333-46-9