Tisk…
4-Hydroxy-2,6-dimethoxybenzaldehyde
MOLEM42566154EA 0 CZK
MOLEM42566154
4-Hydroxy-2,6-dimethoxybenzaldehyde
4-Hydroxy-2,6-dimethoxybenzaldehyde
Vzorec: C₉H₁₀O₄
MW: 182,1733 g/mol
MDL Number: MFCD01407645
CAS číslo: 22080-96-2