Tisk…
1,2,4,5-Tetrakis(bromomethyl)benzene, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL236616-5GEA 6140 CZK
SIAL236616-5G
1,2,4,5-Tetrakis(bromomethyl)benzene, Sigma-Aldrich®
1,2,4,5-Tetrakis(bromomethyl)benzene
Vzorec: C₁₀H₁₀Br₄
MW: 449,8 g/mol
MDL Number: MFCD00009664
CAS číslo: 15442-91-8