Tisk…
2-Acetamidoethanol 96%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
ACRO146201000EA 3950 CZK
ACRO146201000 ACRO146200050
2-Acetamidoethanol 96%
2-Acetamidoethanol
Vzorec: C₄H₉NO₂
MW: 103,12
Bod varu: 135…137 °C (3 mmHg)
Bod tání: 15,8 °C
Hustota: 1,11 g/cm³
Bod vzplanutí: 176 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002836
CAS číslo: 142-26-7
EINECS: 205-530-8
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to yellow Viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4720 to 1.4740 (20°C, 589 nm)
GC ≥95 %