Tisk…
2-Acetamidoethanol ≥90%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
A18638.36EA 3260 CZK
A18638.36 A18638.22
2-Acetamidoethanol ≥90%
2-Acetamidoethanol
Vzorec: C₄H₉NO₂
MW: 103,12
Bod varu: 151…155 °C (5 mmHg)
Hustota: 1,120
Bod vzplanutí: 177 °C (351 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002836
CAS číslo: 142-26-7
EINECS: 205-530-8