Tisk…
2-Acetamidoethanol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL100455-500GEA 0 CZK
SIAL100455-500G SIAL100455-25G
2-Acetamidoethanol, Sigma-Aldrich®
2-Acetamidoethanol
Vzorec: C₄H₉NO₂
MW: 103,12
MDL Number: MFCD00002836
CAS číslo: 142-26-7
EINECS: 205-530-8