Tisk…
D(+)-Glukóza 10% vodný roztok, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ300
SIALG8644-100MLEA 0 CZK
SIALG8644-100ML
D(+)-Glukóza 10% vodný roztok, Sigma-Aldrich®
D(+)-Glukóza
Vzorec: C₆H₁₂O₆
MW: 180,16 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00148912
CAS číslo: 50-99-7
EINECS: 200-075-1
https://cz.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/21/22/2302122.jpg