4-Cyano-3-fluorobenzaldehyde, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL682454-500MGEA
0
CZK
SIAL682454-500MG
4-Cyano-3-fluorobenzaldehyde, Sigma-Aldrich®
4-Cyano-3-fluorobenzaldehyde
Vzorec:
C₈H₄FNO MW: 149,1200 g/mol |
MDL Number:
MFCD06738989 CAS číslo: 101048-76-4 |