Tisk…
2,6-Dimethoxy-4-methylbenzaldehyde ≥97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
H26982.03EA 1320 CZK
H26982.03 H26982.09
2,6-Dimethoxy-4-methylbenzaldehyde ≥97%
2,6-Dimethoxy-4-methylbenzaldehyde
Vzorec: C₁₀H₁₂O₃
Bod tání: 91…94 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01321089
CAS číslo: 6937-96-8