Tisk…

Kyselina octová ≥98%

Dodavatel: Lach-ner S.R.O.
Nebezpečí

LACH10047C98M1000EA 272 CZK
LACH10047C98M1000
Kyselina octová ≥98%
Kyselina octová
Vzorec: H₃CCOOH
MW: 60,05 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00036152
CAS číslo: 64-19-7
EINECS: 200-580-7
UN: 2789
ADR: 8,II
https://cz.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/31/15/723115.jpg

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR