Tisk…

Triethanolamin

Dodavatel: Lach-ner S.R.O.

LACH40158AT0M1000EA 341 CZK
LACH40158AT0M1000
Triethanolamin
Triethanolamin
Vzorec: C₆H₁₅NO₃
MW: 149,19 g/mol
Bod varu: 335,4 °C (1013 hPa)
Bod tání: 21,6 °C
Hustota: 1,13 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 179 °C (ot. pohárek)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002855
CAS číslo: 102-71-6
EINECS: 203-049-8
Merck Index: 12,09798
https://cz.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/75/12/2297512.jpg

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR