Tisk…

L(+)-cystein

Dodavatel: Lach-ner S.R.O.
Varování

LACH30113EA 0 CZK
LACH30113
L(+)-cystein
L(+)-cystein
Vzorec: HSCH₂CH(NH₂)CO₂H
MW: 121,16 g/mol
Bod varu: 254 °C (1013 hPa)
Bod tání: 115 °C
Hustota: 1,523 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00064306
CAS číslo: 52-90-4
EINECS: 200-158-2
Merck Index: 13,02810

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR