Trichloroethylene
LACH20058AT0M10001
:
- Pack type:Glass bottle
- Pk:1 L
- Seq:5037
:
:12,09769
:86.7 °C (1013 hPa)
:–73 °C
:1.46 g/cm³ (20 °C)
:Ambient
:201-167-4
:1710
:6.1,III
:131.39 g/mol
:GHS08
:GHS07
:79-01-6
:ClCH=CCl₂
:MFCD00000838