Tisk…

Kyanid draselný

Dodavatel: Lach-ner S.R.O.
Nebezpečí

LACH30121AP0G10001EA 791 CZK
LACH30121AP0G10001
Kyanid draselný
Kyanid draselný
Vzorec: KCN
MW: 65,12 g/mol
Bod varu: 1625 °C (1013 hPa)
Bod tání: 634 °C
Hustota: 1,55 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011397
CAS číslo: 151-50-8
EINECS: 205-792-3
UN: 1680
ADR: 6.1,I
Merck Index: 12,07789

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR