Tisk…
Odparky rotační, RV 8
Dodavatel: Avantor
IKAA10002349EA 0 CZK
IKAA10002349 IKAA10002348 IKAA10002344 IKAA10002343 IKAA10002342 IKAA10002175 IKAA10002350 IKAA10002174
Odparky rotační, RV 8
Základní odparky jsou ideální pro všechny standardní odpařovací aplikace na univerzitách a ve výzkumných laboratořích. Funkce modelu RV10 control byly rozšířeny, vylepšeny a umožňují plně automatickou destilaci, s automatickým stanovením bodu varu, integrovanou knihovnou rozpouštědel a volitelnou možností připojení podtlakového čerpadla s regulací rychlosti.
  • manuální zdvih s bezpečnostní funkcí zastavení
  • digitální displej zobrazující rychlost rotace a teplotu topné lázně
  • systém zdvihu jednou rukou s tlakovými snímači lze snadno ovládat pravou nebo levou rukou
  • topná lázeň na vodu/olej je opatřena vestavěnými ergonomickými madly
Informace o dodávce: Jednotky jsou dodávány s topnou lázní HB 10 a se skleněným setem nebo bez něj. Modely RV 8 jsou kompatibilní s kompletní řadou skla pro modely RV10.
Mějte na paměti: Je zapotřebí mít zdroj podtlaku, vakuový zpětný ventil a chladicí systém ( nejsou součástí balení). Obraťte se na zákaznickou linku Avantor International, kde vám ochotně pomohou s výběrem vhodných součástek.
Upozornení: * s průhledným plastovým povrchem
**dodáváno pouze s lázní, odpařovací baňkou, svorkami a Woulfovou lahví. Toto balení umožňuje, aby si zákazník vybral skleněné zboží pro konkrétní aplikaci.