Tisk…
Hledali jste: Uzemňovací drát
11  výsledků nalezeno
SearchResultCount:"11"
Sort Results
Zobrazit seznam Rychlý náhled (novinka)
Ohodnoťte výsledky hledání
Katalogové číslo: (115-3045)
Dodavatel: DESCO
Popis: The Desco Europe Slim Earth Bonding Point Bar (or Common Ground Point) has been designed to be installed underneath bench tops where it will be access...
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Katalogové číslo: (115-3047)
Dodavatel: DESCO
Popis: Daisy-chains two worksurface mats for the monitoring of two workstations with the 724 workstation monitor.
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Dodavatel: Metro International
Popis: These grounding cables provide an effective method of electrostatic discharge for any Metro Super Erecta unit (stationary or mobile) when used in conj...
Dodavatel: S.C.A.T.
Popis: In order to prevent static discharge with fluids in plastic containers, the contents of the waste receptacles can be secured with ground connection. T...
Dodavatel: Bohlender
Popis: For earth connection of vessels and components made of static dissipative materials.
Katalogové číslo: (115-3069)
Dodavatel: DESCO
Popis: This cord with low profile helps keep employees from tripping on cord connection.
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Dodavatel: DESCO
Popis: Coil cord with 2,5 mm polyurethane insulation, conductor is high strength 7-end duplex tinsel for strength and flexibility.
Katalogové číslo: (115-3056)
Dodavatel: DESCO
Popis: The Universal snap mounting kit consists of 10 mm stud and socket, threaded backing washer, conical nut, long and short screw, ESD common ground point...
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Katalogové číslo: (115-3037)
Dodavatel: DESCO
Popis: The MagSnap® 360™ dual wire coil cord offers a 360° rotation and magnetic connection between the wristband and coil cord.
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Katalogové číslo: (115-3046)
Dodavatel: DESCO
Popis: This provides a storage terminal for the wrist cord when the workstation is unoccupied.
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Katalogové číslo: (115-3044)
Dodavatel: DESCO
Popis: The EBP bar should be fixed to the edge of a bench or other suitable work equipment within reach and accessible to all connecting ground cords, but wh...
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Daná chemikálie je regulována dle platné legislativy a bude vyžadováno vyplnění formuláře. Jeho včasným vyplněním uspíšíte dodání produktu.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 321.
1 - 11 of 11
no targeter for Bottom