Tisk…
Hledali jste: Roušky hygienické
6  výsledků nalezeno
SearchResultCount:"6"
Sort Results
Zobrazit seznam Rychlý náhled (novinka)
Ohodnoťte výsledky hledání
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Face masks made from 3 ply, non woven PP featuring a nose bridge and ear loops or ties.
Akce
Katalogové číslo: (114-9101)
Dodavatel: HUBEI ORIENT INT'L TRADING COR
Popis: Hygiene masks made from 3-ply construction of PP and Meltblown PP.
Měrná jednotka: 1 * 50 KS
Katalogové číslo: (76470-110)
Dodavatel: VWR Collection
Popis: VWR® made in USA sterile masks are an ideal option for single-use needs.
Měrná jednotka: 1 * 200 KS
Katalogové číslo: (113-0713)
Dodavatel: VWR Collection
Popis: This face mask, with nose bridge, is made from 2 ply, non woven PP.
Měrná jednotka: 1 * 50 KS
Dodavatel: DESCO
Popis: These facemasks constructed of a lightweight dissipative material which is made from texturised polyester and a minimum of 9% carbon nylon monofilimen...
Katalogové číslo: (113-9935)
Dodavatel: ALSICO HIGHTECH NV
Popis: Reusable, 2-ply face masks are not designed for medical use. Masks are not tested on the permeability of viruses and bacteria.
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Daná chemikálie je regulována dle platné legislativy a bude vyžadováno vyplnění formuláře. Jeho včasným vyplněním uspíšíte dodání produktu.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 321.
1 - 6 of 6
no targeter for Bottom