Tisk…
(1S)-(+)-Camphor-10-sulphonamide ≥97%
Dodavatel: Thermo Scientific
44361.03EA 1560 CZK
44361.03 44361.06
(1S)-(+)-Camphor-10-sulphonamide ≥97%
(1S)-(+)-Camphor-10-sulphonamide
Vzorec: C₁₀H₁₇NO₃S
MW: 231,32 g/mol
Bod tání: 133…135 °C (rozkl.)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00075611
CAS číslo: 60933-63-3