Tisk…
(1S)-(+)-Camphor-10-sulphonamide, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL376612-1GEA 1070 CZK
SIAL376612-1G
(1S)-(+)-Camphor-10-sulphonamide, Sigma-Aldrich®
(1S)-(+)-Camphor-10-sulphonamide
Vzorec: C₁₀H₁₇NO₃S
MW: 231,32 g/mol
MDL Number: MFCD00075611
CAS číslo: 60933-63-3