Tisk…
3,3-Dimethyl-1,5-dioxaspiro[5.5]undecan-9-one
MOLEM71149744EA 0 CZK
MOLEM71149744
3,3-Dimethyl-1,5-dioxaspiro[5.5]undecan-9-one
3,3-Dimethyl-1,5-dioxaspiro[5.5]undecan-9-one
Vzorec: C₁₁H₁₈O₃
MW: 198,26 g/mol
MDL Number: MFCD00006652
CAS číslo: 69225-59-8
EINECS: 273-918-4