Tisk…
1-Vinylimidazole, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL235466-25GEA 677 CZK
SIAL235466-25G SIAL235466-100G
1-Vinylimidazole, Sigma-Aldrich®
1-Vinylimidazole
Vzorec: C₅H₆N₂
MW: 94,12 g/mol
MDL Number: MFCD00005297
CAS číslo: 1072-63-5
EINECS: 214-012-0