Tisk…
7-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid hydrate 95%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
H35003.MDEA 5320 CZK
H35003.MD
7-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid hydrate 95%
7-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid hydrate
Vzorec: C₈H₅BrN₂O₂·H₂O
Bod tání: 234…235 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD22989340
CAS číslo: 1019018-46-2