2-Aminoimidazole hemisulphate 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
H25999.03EA
1350
CZK
H25999.03
H25999.09
2-Aminoimidazole hemisulphate 98%
2-Aminoimidazole hemisulphate
Vzorec:
C₆H₁₂N₆O₄S MW: 264,26 g/mol Bod tání: ∼ 270 °C (rozkl.) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00013162 CAS číslo: 1450-93-7 EINECS: 215-918-9 |